1,4-Dibutylbenzène ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
L16396.03 L16396.09
L16396.03EA 43.8 EUR InStock
L16396.03 L16396.09
1,4-Dibutylbenzène ≥97%
1,4-Dibutylbenzène
Purity: 97+% CAS No.: 1571-86-4 Molecular Formula: C14H22 Formula Weight: 190.33 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.4890 Melting Point: -31° Boiling Point: 227° Beilstein Reference: 1858055 MDL No.: MFCD01076591
Formule: C₁₄H₂₂
MW: 190,33 g/mol
Point d'ébullition: 227 °C
Point de fusion: –31 °C
Densité: 0.856
Point d'éclair: 110 °C (230 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01076591
Numéro CAS: 1571-86-4
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité