N,N-Diéthyl p-phénylènediammonium sulfate, Supelco®
Fournisseur: Merck
Attention
M-Clarity™ quality level = MQ100
07670-100G 07670-25G
07670-100GEA 271 EUR InStock
07670-100G 07670-25G
N,N-Diéthyl p-phénylènediammonium sulfate, Supelco®
N,N-Diéthyl p-phénylènediammonium sulfate
Formule: C₁₀H₁₈N₂O₄S
Point d'ébullition: 274…275 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 184…186 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012993
Numéro CAS: 6283-63-2
EINECS: 228-500-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6a1e54ad3bc9934480e55f5c853db5531ba2d404&vid=ee626d85dc9065644ef46be1605870e6dd5fc3f4&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité