N,N-Diéthyl p-phénylènediammonium sulfate
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
Synonyms: Sulfate de N,N-diéthylbenzène-1,4-diammonium
EHERC12606680EA 87.5 EUR InStock
EHERC12606680
N,N-Diéthyl p-phénylènediammonium sulfate
N,N-Diéthyl p-phénylènediammonium sulfate
Formule: C₁₀H₁₈N₂O₄S
MW: 262,33 g/mol
Point d'ébullition: 274…275 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 184…186 °C
Numéro MDL: MFCD00012993
Numéro CAS: 6283-63-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité