N,N-Diéthyl p-phénylènediammonium sulfate, Supelco®
Fournisseur: Merck
Attention
Synonyms: Sulfate de N,N-diéthylbenzène-1,4-diammonium
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.03121.0100EA 139 EUR InStock
1.03121.0100 1.03121.9025
N,N-Diéthyl p-phénylènediammonium sulfate, Supelco®
N,N-Diéthyl p-phénylènediammonium sulfate
Formule: C₁₀H₁₈N₂O₄S
MW: 262,33 g/mol
Point d'ébullition: 274…275 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 184…186 °C
Numéro MDL: MFCD00012993
Numéro CAS: 6283-63-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 500 g/l (20 °C)
Melting Point 184 - 186 °C
Molar Mass 262.33 g/mol
Bulk Density 580 kg/m3
Boiling Point 274 - 275 °C (1013 hPa)
pH 2.1 - 2.4 (10 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 540 °C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité