2-Méthoxy-1-naphtaldéhyde ≥99%
Fournisseur: Thermo Scientific
B20483.06 B20483.14 B20483.22
B20483.06EA 31.3 EUR InStock
B20483.06 B20483.14 B20483.22
2-Méthoxy-1-naphtaldéhyde ≥99%
2-Méthoxy-1-naphtaldéhyde
Purity: 99% CAS No.: 5392-12-1 Molecular Formula: C12H10O2 Formula Weight: 186.21 Melting Point: 81-85° Boiling Point: 204-206°/18mm MDL No.: MFCD00004004
Formule: C₁₂H₁₀O₂
MW: 186,21 g/mol
Point d'ébullition: 204…206 °C (18 mmHg)
Point de fusion: 81…85 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004004
Numéro CAS: 5392-12-1
EINECS: 226-392-5
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité