3-[(3-Cholamidopropyl)diméthylammonio]-1-propane sulfate (CHAPS)
Fournisseur: Serva
17038-25G 17038.01 17038.02 17038.03 17038.04
SERA17038-25GEA 0 EUR InStock
SERA17038-25G SERA17038.01 SERA17038.02 SERA17038.03 SERA17038.04
3-[(3-Cholamidopropyl)diméthylammonio]-1-propane sulfate (CHAPS)
3-[(3-Cholamidopropyl)diméthylammonio]-1-propane sulfate (CHAPS)
Formule: C₃₂H₅₈N₂O₇S
Point de fusion: 116 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00081083
Numéro CAS: 75621-03-3
Merck Index: 13,02052
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité