3-[(3-Cholamidopropyl)diméthylammonio]-1-propane sulfate (CHAPS), Ultrapure
Fournisseur: VWR Chemicals
Attention
Synonyms: 3-[(3-Cholamidopropyl)dimethylammonio]-1-propanesulphonate, CHAPS
0465-10GEA 516 EUR InStock
0465-10G 0465-5G 0465-50G
3-[(3-Cholamidopropyl)diméthylammonio]-1-propane sulfate (CHAPS), Ultrapure
3-[(3-Cholamidopropyl)diméthylammonio]-1-propane sulfate (CHAPS)
Zwitterionic, both positively and negatively charged.
Utilized for applications ranging from solubilising membrane proteins in non-denaturing conditions to creating denaturing conditions during gel electrophoresis.
Formule: C₃₂H₅₈N₂O₇S
MW: 614,89 g/mol
Point de fusion: 116 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00081083
Numéro CAS: 75621-03-3
Merck Index: 13,02052
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Conductivity (10%, Water) ≤50 umhos
DNase none
Solubility (20%, Water) pass
pH (10%, Water) @25 °C 5 − 7
Protease none detected
RNase none detected
Residue on ignition <0.1%
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité