3-[(3-Cholamidopropyl)diméthylammonio]-1-propane sulfate (CHAPS)
Fournisseur: PanReac AppliChem
Synonyms: 3-[(3-Cholamidopropyl)dimethylammonio]-1-propanesulphonate, CHAPS
A1099.0005 A1099.0050
A1099.0005EA 101 EUR InStock
A1099.0005 A1099.0050
3-[(3-Cholamidopropyl)diméthylammonio]-1-propane sulfate (CHAPS)
3-[(3-Cholamidopropyl)diméthylammonio]-1-propane sulfate (CHAPS)
Formule: C₃₂H₅₈N₂O₇S
MW: 614,89 g/mol
Point de fusion: 116 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00081083
Numéro CAS: 75621-03-3
Merck Index: 13,02052
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité