3-[(3-Cholamidopropyl)diméthylammonio]-1-propane sulfate (CHAPS), grade dédié à la protéomique
Fournisseur: VWR Chemicals
Attention
M127-10GEA 290 EUR InStock
M127-10G M127-5G
3-[(3-Cholamidopropyl)diméthylammonio]-1-propane sulfate (CHAPS), grade dédié à la protéomique
3-[(3-Cholamidopropyl)diméthylammonio]-1-propane sulfate (CHAPS)
CHAPS. Détergent zwittérionique.
  • High purity and protease-free
  • Suitable for most biological applications
  • Both positively and negatively charged
These mild detergents efficiently solubilise membrane proteins without affecting the native state or activity of the proteins. They are more efficient at preventing non-specific protein aggregation than ionic detergents and are easily removed from solutions by dialysis. Zwitterionic detergents are frequently used in electrophoresis and isoelectric focusing, as well as ion-exchange chromatography.
Formule: C₃₂H₅₈N₂O₇S
Point de fusion: 116 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00081083
Numéro CAS: 75621-03-3
Merck Index: 12,02085
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité