3-[(3-Cholamidopropyl)dimethylammonio]-1-propane sulphate (CHAPS), Millipore®
Fournisseur: Merck
Synonyms: CHAPS
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ100
1.11662.0010EA 320 EUR InStock
1.11662.0010 1.11662.0001
3-[(3-Cholamidopropyl)dimethylammonio]-1-propane sulphate (CHAPS), Millipore®
3-[(3-Cholamidopropyl)diméthylammonio]-1-propane sulfate (CHAPS)
Formule: C₃₂H₅₈N₂O₇S
MW: 614,89 g/mol
Point de fusion: 116 °C
Numéro MDL: MFCD00081083
Numéro CAS: 75621-03-3
Merck Index: 12,02085
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité