CHAPSO, Millipore®
Fournisseur: Merck Millipore Calbiochem
Attention
220202-1 220202-5
220202-1EA 252 EUR InStock
220202-1 220202-5
CHAPSO, Millipore®
CHAPSO
Formule: C₃₂H₅₈N₂O₈S
Point de fusion: 184…186 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro CAS: 82473-24-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité