CHAPSO
Fournisseur: G Bioscienes
DG053EA 1550 EUR InStock
DG053
CHAPSO
CHAPSO
Formule: C₃₂H₅₈N₂O₈S
MW: 630,89 g/mol
Point de fusion: 184…186 °C
Numéro CAS: 82473-24-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité