Bleu nitré-tétrazolium chlorure (NBT)
Fournisseur: Molekula
MOLE13727374-1GEA 0 EUR InStock
MOLE13727374-1G
Bleu nitré-tétrazolium chlorure (NBT)
Bleu nitré-tétrazolium chlorure (NBT)
Formule: C₄₀H₃₀Cl₂N₁₀O₆
MW: 817,65 g/mol
Point de fusion: 200 °C
Numéro MDL: MFCD00012159
Numéro CAS: 298-83-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité