Bleu nitré-tétrazolium chlorure (NBT)
Fournisseur: Serva
Attention
30550.01 30550.02 30550.03
SERA30550.01EA 0 EUR InStock
SERA30550.01 SERA30550.02 SERA30550.03
Bleu nitré-tétrazolium chlorure (NBT)
Bleu nitré-tétrazolium chlorure (NBT)
Formule: C₄₀H₃₀Cl₂N₁₀O₆
Point de fusion: 200 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00012159
Numéro CAS: 298-83-9
EINECS: 206-067-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité