Bleu nitré-tétrazolium chlorure (NBT)
Fournisseur: BIOMOL RESEARCH LABORATORIES
Attention
06428-1 06428-2 06428-3
BMOL06428-1EA 0 EUR InStock
BMOL06428-1 BMOL06428-2 BMOL06428-3
Bleu nitré-tétrazolium chlorure (NBT)
Bleu nitré-tétrazolium chlorure (NBT)
Formule: C₄₀H₃₀Cl₂N₁₀O₆
Point de fusion: 200 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00012159
Numéro CAS: 298-83-9
EINECS: 206-067-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité