Bleu nitré-tétrazolium chlorure (NBT), Millipore®
Fournisseur: Merck Millipore (Oncogene)
484235-1EA 387 EUR InStock
484235-1 484235-250 CALB484235-1
Bleu nitré-tétrazolium chlorure (NBT), Millipore®
Bleu nitré-tétrazolium chlorure (NBT)
Formule: C₄₀H₃₀Cl₂N₁₀O₆
MW: 817,65 g/mol
Point de fusion: 200 °C
Numéro MDL: MFCD00012159
Numéro CAS: 298-83-9
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité