Dichlorure de 3,3'-(3,3'-diméthoxy[1,1'-biphényl]-4,4'-diyl)bis[2,5-bis(p-nitrophényl)-2H-tétrazolium]
Fournisseur: Serva
Synonyms: TNBT, 3,3'-(3,3'-Dimethoxy[1,1'-biphenyl]-4,4'-diyl)bis[2,5-bis(p-nitrophenyl)-2H-tetrazolium] dichloride
35935.02 35935.03
SERA35935.02EA 0 EUR InStock
SERA35935.02 SERA35935.03
Dichlorure de 3,3'-(3,3'-diméthoxy[1,1'-biphényl]-4,4'-diyl)bis[2,5-bis(p-nitrophényl)-2H-tétrazolium]
Dichlorure de 3,3'-(3,3'-diméthoxy[1,1'-biphényl]-4,4'-diyl)bis[2,5-bis(p-nitrophényl)-2H-tétrazolium]
Formule: C₄₀H₂₈Cl₂N₁₂O₁₀
MW: 907,64 g/mol
Point de fusion: 165 °C
Numéro MDL: MFCD00036338
Numéro CAS: 1184-43-6
EINECS: 214-665-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité