Bleu de tétrazole
Fournisseur: Serva
35950.02 35950.04
SERA35950.02EA 0 EUR InStock
SERA35950.02 SERA35950.04
Bleu de tétrazole
Bleu de tétrazole
Formule: C₄₀H₃₂Cl₂N₈O₂
Point de fusion: 265…270 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00040933
Numéro CAS: 1871-22-3
EINECS: 217-488-8
Merck Index: 12,09380
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité