Acide 3-amino-2-naphtoïque 85% tech.
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 3-Amino-2-naphthoic Acid
104140050 104140250
ACRO104140050EA 98.2 EUR InStock
ACRO104140050 ACRO104140250
Acide 3-amino-2-naphtoïque 85% tech.
3-Amino-2-naphthoic acid
Formule: C₁₁H₉NO₂
MW: 187,2 g/mol
Point d'ébullition: 383 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 210 °C (dec.)
Numéro MDL: MFCD00004115
Numéro CAS: 5959-52-4
EINECS: 227-726-2
Merck Index: 13,00451
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Yellow to green Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥80 %
Titration with HClO4 ≥80 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité