Acide chromotropique sel disodique dihydraté ACS
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
300600100 300600250 300601000
ACRO300600100EA 33.5 EUR InStock
ACRO300600100 ACRO300600250 ACRO300601000
Acide chromotropique sel disodique dihydraté ACS
Acide chromotropique sel disodique dihydraté
Formule: (HO)₂C₁₀H₄(SO₃Na)₂·2H₂O
Point de fusion: >300 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00150612
Numéro CAS: 5808-22-0
EINECS: 204-972-9
Merck Index: 13,02261
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Off-white to beige to grey to light brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Sensitivity (to formaldehyde) Passes test
Clarity of solution Passes test
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité