Acide chromotropique sel disodique dihydraté, Supelco®
Fournisseur: Merck
Synonyms: 4,5-Dihydroxynaphtalène-2,7-disulfonate de disodium dihydraté
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.02498.0025EA 116 EUR InStock
1.02498.9999 1.02498.0025
Acide chromotropique sel disodique dihydraté, Supelco®
Acide chromotropique sel disodique dihydraté
Formule: (HO)₂C₁₀H₄(SO₃Na)₂·2H₂O
MW: 400,29 g/mol
Point de fusion: 300 °C
Numéro MDL: MFCD00150612
Numéro CAS: 5808-22-0
Merck Index: 13,02261
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 170 g/l (20 °C)
Melting Point 300 °C
Molar Mass 400.30 g/mol
Bulk Density 780 kg/m3
pH 3.6 (10 g/l, H2O, 20 °C)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité