Acide chromotropique sel disodique dihydraté
Fournisseur: Molekula
Synonyms: 4,5-Dihydroxynaphtalène-2,7-disulfonate de disodium dihydraté
MOLE25454876-25GEA 0 EUR InStock
MOLE25454876-25G
Acide chromotropique sel disodique dihydraté
Acide chromotropique sel disodique dihydraté
Formule: (HO)₂C₁₀H₄(SO₃Na)₂·2H₂O
MW: 400,29 g/mol
Point de fusion: 300 °C
Numéro MDL: MFCD00150612
Numéro CAS: 5808-22-0
Merck Index: 13,02261
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité