Acide 4-amino-3-hydroxynaphtalène-1-sulfonique 90+% ACS
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
400850250 400851000
ACRO400850250EA 102 EUR InStock
ACRO400850250 ACRO400851000
Acide 4-amino-3-hydroxynaphtalène-1-sulfonique 90+% ACS
4-Amino-3-hydroxy-1-naphthalenesulphonic acid
Formule: C₁₀H₉NO₄S
Point d'ébullition: 466 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 295 °C (dec.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004019
Numéro CAS: 116-63-2
EINECS: 204-147-3
Merck Index: 13,00453
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light brown-pink to light purple Powder
Infrared spectrum Conforms
Solubility (in sodium carbonate) Passes test
Residue after ignition ≤0.1 %
Titration with NaOH ≥90.0 %
Sensitivity (to phosphate) Passes test
Sulfate (SO4) ≤0.2 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité