Acide 4-amino-3-hydroxynaphtalène-1-sulfonique, Supelco®
Fournisseur: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
08751-100G 08751-25G
08751-100GEA 179 EUR InStock
08751-100G 08751-25G
Acide 4-amino-3-hydroxynaphtalène-1-sulfonique, Supelco®
4-Amino-3-hydroxy-1-naphthalenesulphonic acid
Formule: C₁₀H₉NO₄S
Point d'ébullition: 466 °C (1013 hPa)
Point de fusion: ∼285 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004019
Numéro CAS: 116-63-2
EINECS: 204-147-3
Merck Index: 13,00453
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4d323afeb27c021f4831b4b8054d80827236e0af&vid=d1626610df0ce029c3a6d212f4b87ccff0f67085&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité