Acide 4-amino-3-hydroxynaphtalène-1-sulfonique dans de l'eau, qualité ACS du réactif ≥90%, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: SIGMA-ALDRICH MICROSCOPY
Synonyms: Acide 1-amino 2-hydroxy 4-naphtalènesulfonique
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
398969-25GEA 167 EUR InStock
398969-25G
Acide 4-amino-3-hydroxynaphtalène-1-sulfonique dans de l'eau, qualité ACS du réactif ≥90%, Sigma-Aldrich®
Acide 4-amino-3-hydroxynaphtalène-1-sulfonique
4-Amino-3-hydroxy-1-naphthalenesulfonic acid is a derivative of aniline consisting of a trifunctional monomer (bearing three functional groups –NH₂, –OH and –SO₃H). It also contains two fused benzene rings.
4-Amino-3-hydroxy-1-naphthalenesulfonic acid has been used as a probe in a novel fluorescence assay for the determination of parathion-methyl.
Formule: C₁₀H₉NO₄S
MW: 239,25 g/mol
Point d'ébullition: 466 °C (1013 hPa)
Point de fusion: ∼285 °C
Numéro MDL: MFCD00004019
Numéro CAS: 116-63-2
Merck Index: 13,00453
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/90/43/26659043.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance (Colour) White to Red and Pink and Faint Purple to Purple
Appearance (Form) Powder
Infrared spectrum Conforms to Structure
Purity (Titration by NaOH) ≥ 90.0%
Residue on ignition (Ash) ≤0.1%
Solubility (Turbidity)
0.1 g/3 ml, 1% Sodium Carbonate Diluted to 10 ml in H₂O
Pass
Sulphate ≤0.2%
Additional Test
Sensitivity to Phosphate Test
Pass
Meets ACS Requirements Current ACS Specification
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité