Acide 4-fluoro-1-naphtoïque
CFF1133.1 CFF1133.10 006290-1G 006290-5G
CHMPCFF1133.1EA 0 EUR InStock
CHMPCFF1133.1 CHMPCFF1133.10 FLUO006290-1G FLUO006290-5G
Acide 4-fluoro-1-naphtoïque
Acide 4-fluoro-1-naphtoïque
Formule: C₁₁H₇FO₂
MW: 190,17 g/mol
Numéro MDL: MFCD00004011
Numéro CAS: 573-03-5
EINECS: 209-346-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité