Acide 5-aminonaphtalène-2-sulfonique 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
L03099.06 L03099.14
L03099.06EA 29.7 EUR InStock
L03099.06 L03099.14
Acide 5-aminonaphtalène-2-sulfonique 97%
5-Amino-2-naphthalenesulphonic acid
Purity: 97% CAS No.: 119-79-9 Molecular Formula: C10H9NO3S Formula Weight: 223.25 Odour: Odourless Melting Point: 300° Beilstein Reference: 1819887 Merck Reference: 14,2350 MDL No.: MFCD00004030
Formule: C₁₀H₉NO₃S
Point de fusion: >300 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004030
Numéro CAS: 119-79-9
EINECS: 204-351-2
Merck Index: 14,2350
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité