Aesculine à 1,5 molécules d'eau ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
A11624.06 A11624.14 A11624.22
A11624.06EA 38.9 EUR InStock
A11624.06 A11624.14 A11624.22
Aesculine à 1,5 molécules d'eau ≥97%
Aesculine à 1,5 molécules d'eau
Purity: 97% CAS No.: 66778-17-4 Molecular Formula: C15H16O9.1.5H2O Formula Weight: 367.31 (340.28anhy) Physical Form: Powder Sensitivity: Air Sensitive and Hygroscopic Appearance: White Melting Point: 203-205° Beilstein Reference: 95387 Merck Reference: 14,3698 Optical Rotation: -41° (c=5 in pyridine) MDL No.: MFCD00149492
Inhibits chemically induced carcinogenesis in mouse skin and kidney
Formule: C₁₅H₁₆O₉·1,5H₂O
Point de fusion: 203…205 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149492
Numéro CAS: 66778-17-4
EINECS: 208-517-5
Merck Index: 14,3698
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité