Esculine hydraté 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
117830100 117830050 117830500
ACRO117830100EA 78 EUR InStock
ACRO117830100 ACRO117830050 ACRO117830500
Esculine hydraté 97%
Esculine hydraté
Formule: C₁₅H₁₆O₉·xH₂O
Point de fusion: 203…205 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149492
Numéro CAS: 531-75-9
EINECS: 208-517-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to cream Powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤8 % (K.F.)
Specific optical rotation -84° to -87° (20°C, 589 nm) (c=1.5, dioxane/H2O 1:1) (on dry substance)
Titration with NaOH ≥96.0 % (On dry substance)
Bromate (BrO3) ≤0.001 %
Iodate (IO3) ≤0.001 %
Sulfate (SO4) ≤0.005 %
Barium (Ba) ≤0.002 %
Calcium (Ca) ≤0.002 %
Iron (Fe) ≤5 ppm
Magnesium (Mg) ≤0.001 %
Sodium (Na) ≤0.02 %
Heavy metals (ICP-OES) ≤5 ppm
Insoluble matter ≤0.005 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité