Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Aesculine à 1,5 molécules d'eau

Fournisseur: Roth Carl

ROTH8704.1EA 24.5 EUR InStock
ROTH8704.1
Aesculine à 1,5 molécules d'eau
Aesculine à 1,5 molécules d'eau


Formule: C₁₅H₁₆O₉·1,5H₂O
MW: 367,31 g/mol
Point de fusion: 203…205 °C
Numéro MDL: MFCD00149492
Numéro CAS: 66778-17-4
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité