β-D-Glucopyrannoside de décyle
Fournisseur: BIOMOL RESEARCH LABORATORIES
Attention
51458-1 51458-2
BMOL51458-1EA 0 EUR InStock
BMOL51458-1 BMOL51458-2
β-D-Glucopyrannoside de décyle
β-D-Glucopyrannoside de décyle
Formule: C₁₆H₃₂O₆
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00063297
Numéro CAS: 58846-77-8
EINECS: 261-469-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité