Diisopropylcarbodiimide ≥99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
A19292.09 A19292.14 A19292.18 A19292.30
A19292.09EA 47.4 EUR InStock
A19292.09 A19292.14 A19292.18 A19292.30
Diisopropylcarbodiimide ≥99%
Diisopropylcarbodiimide
Purity: 99% CAS No.: 693-13-0 Molecular Formula: (CH3)2CHN=C=NCH(CH3)2 Formula Weight: 126.20 Flash Point: 33°(91°F) Refractive Index: 1.4330 Odour: Stench Boiling Point: 145-148° Beilstein Reference: 878281 UN No.: 2929 MDL No.: MFCD00065689
Formule: C₇H₁₄N₂
Point d'ébullition: 145…148 °C
Densité: 0.810
Point d'éclair: 33 °C (91 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00065689
Numéro CAS: 693-13-0
EINECS: 211-743-7
ONU: 2929
ADR: 6.1,II
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité