Diisopropylcarbodiimide, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Danger
Synonyms: N,N'-methanetetraylbis(1-methylethylamine), N,N-Diisopropylcarbodiimide, 1,3-Diisopropylcarbodiimide, N,N'-Diisopropylcarbodiimide, N.N’-Diisopropylcarbodiimide, DIC
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.03649.0010 8.03649.0025 8.03649.0100 8.03649.1000
8.03649.0010EA 56.3 EUR InStock
8.03649.0010 8.03649.0025 8.03649.0100 8.03649.1000
Diisopropylcarbodiimide, Sigma-Aldrich®
Diisopropylcarbodiimide
Formule: C₇H₁₄N₂
MW: 126,2 g/mol
Point d'ébullition: 145 °C (1013 hPa)
Densité: 0.81 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 33 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00065689
Numéro CAS: 693-13-0
EINECS: 211-743-7
ONU: 2929
ADR: 6.1 (3),II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) (decomposition)
Molar Mass 126.2 g/mol
Boiling Point 145 - 148 °C (1013 hPa)
Flash Point 33 °C
Refractive Index 1.427 (20 °C, 589 nm)
Density 0.81 g/cm3 (20 °C)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité