N,N'-Méthanetétraylbis[1,1,1-triméthylsilylamine] ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
A11670.06 A11670.14
A11670.06EA 101 EUR InStock
A11670.06 A11670.14
N,N'-Méthanetétraylbis[1,1,1-triméthylsilylamine] ≥97%
N,N'-Méthanetétraylbis[1,1,1-triméthylsilylamine]
Purity: 97% CAS No.: 1000-70-0 Molecular Formula: C7H18N2Si2 Formula Weight: 186.41 Flash Point: 42°(107°F) Refractive Index: 1.4340 Odour: Mild Melting Point: -23° Boiling Point: 163-164° Beilstein Reference: 2042082 UN No.: 1993 MDL No.: MFCD00051538
Formule: C₇H₁₈N₂Si₂
Point d'ébullition: 163…164 °C
Point de fusion: –23 °C
Densité: 0.823
Point d'éclair: 42 °C (107 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00051538
Numéro CAS: 1000-70-0
EINECS: 213-673-2
ADR: 3,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité