N,N'-Méthanetétraylbis[1,1,1-triméthylsilylamine] 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
375130010 375130050 375130250
ACRO375130010EA 29.5 EUR InStock
ACRO375130010 ACRO375130050 ACRO375130250
N,N'-Méthanetétraylbis[1,1,1-triméthylsilylamine] 98%
N,N'-Méthanetétraylbis[1,1,1-triméthylsilylamine]
Formule: C₇H₁₈N₂Si₂
Point d'ébullition: 164 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –23 °C
Densité: 0.821 g/cm³
Point d'éclair: 42 °C
Numéro MDL: MFCD00051538
Numéro CAS: 1000-70-0
EINECS: 213-673-2
ONU: 1993
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4330 to 1.4350 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité