L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Troclosène sodique, Wasser_3 97% Dry weight
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: Sodium dichloroisocyanurate, Dichloro-1,3,5-triazinetrione sodium salt, Dichloroisocyanuric acid sodium salt
B23504.14 B23504.22 B23504.36
B23504.14EA 32.7 EUR InStock
B23504.14 B23504.22 B23504.36
Troclosène sodique, Wasser_3 97% Dry weight
Troclosène sodique
Purity: 97% CAS No.: 2893-78-9 Molecular Formula: C3Cl2N3NaO3 Formula Weight: 219.95 Odour: Chlorine-like Melting Point: ca 250° dec. Beilstein Reference: 4056155 UN No.: 2465 MDL No.: MFCD00006036
Formule: C₃Cl₂N₃NaO₃
MW: 219.95 g/mol
Point de fusion: ∼ 250 °C (déc.)
Densité: 0.96 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006036
Numéro CAS: 2893-78-9
EINECS: 220-767-7
ONU: 2465
ADR: 5.1 II
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité