Acide dichloroisocyanurique sel de sodium dihydraté , Supelco®
Fournisseur: Merck
Attention
Synonyms: NaDCCSel de sodium de l'acide dichloroisocyanurique dihydraté
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ100
1.10888.0100EA 301 EUR InStock
1.10888.0100
Acide dichloroisocyanurique sel de sodium dihydraté , Supelco®
Acide dichloroisocyanurique sel de sodium dihydraté
Formule: C₃Cl₂N₃NaO₃·2H₂O
MW: 255,98 g/mol
Numéro MDL: MFCD00149404
Numéro CAS: 51580-86-0
ONU: 3077
ADR: 9,
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 250 g/l (25 °C)
Melting Point 240 - 250 °C (decomposition)
Molar Mass 255.98 g/mol
Bulk Density 980 kg/m3
pH 6.7 (10 g/l, H2O, 20 °C)
Hazard Class 9
Hazard Class Description Miscellaneous hazardous material
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité