Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Acide dichloroisocyanurique sel de sodium dihydraté , Supelco®

Fournisseur: Merck

Attention
Synonyms: NaDCCSel de sodium de l'acide dichloroisocyanurique dihydraté

M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ100

1.10887.2500EA 251 EUR InStock
1.10887.2500
Acide dichloroisocyanurique sel de sodium dihydraté , Supelco®
Acide dichloroisocyanurique sel de sodium dihydraté


Formule: C₃Cl₂N₃NaO₃·2H₂O
MW: 255,98 g/mol
Numéro MDL: MFCD00149404
Numéro CAS: 51580-86-0
ONU: 3077
ADR: 9,
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 250 g/l (25 °C)
Melting Point 240 - 250 °C (decomposition)
Molar Mass 255.98 g/mol
Bulk Density 980 kg/m3
pH 6.7 (10 g/l, H2O, 20 °C)
Hazard Class 9
Hazard Class Description Miscellaneous hazardous material


 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité