Dicyclohexylcarbodiimide
Fournisseur: Molekula
Synonyms: DCCN,N'-Dicyclohexylcarbodiimide1,3-Dicyclohexylcarbodiimide
MOLE57041553-1KGEA 0 EUR InStock
MOLE57041553-1KG
Dicyclohexylcarbodiimide
Dicyclohexylcarbodiimide
Formule: C₁₃H₂₂N₂
MW: 206,33 g/mol
Point d'ébullition: 148…152 °C (15 hPa)
Point de fusion: 35…36 °C
Densité: 0,95 g/cm³ (40 °C)
Point d'éclair: 113 °C
Numéro MDL: MFCD00011659
Numéro CAS: 538-75-0
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,03123
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité