di-Ammonium oxalate solution Reag. Ph. Eur. 1005901
Fournisseur: VWR Chemicals
Synonyms: Oxalate de di-ammonium
87774.290EA 89.4 EUR InStock
87774.290
di-Ammonium oxalate solution Reag. Ph. Eur. 1005901
di-Ammonium oxalate
Informations de commande: Livré avec un certificat d'analyse. Fabriqués sur commande. Verifiez le stock avec votre service client.
Formule: (NH₄)₂C₂O₄·H₂O
MW: 142,11 g/mol
Numéro MDL: MFCD00149694
Numéro CAS: 6009-70-7
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité