Gel de silice, Pore size: 120 Å ≥99.99%, sphérique 7.5 µm APS pour la chromatographie préparative
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
45816.14 45816.06
45816.14EA 241 EUR InStock
45816.14 45816.06
Gel de silice, Pore size: 120 Å ≥99.99%, sphérique 7.5 µm APS pour la chromatographie préparative
Gel de silice
Purity: 99.99+% CAS No.: 63231-67-4 Physical Form: S.A. 335m2/g, P.V. 1.00cc/g MDL No.: MFCD00011232
Formule: SiO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011232
Numéro CAS: 63231-67-4
EINECS: 231-545-4
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité