Gel de silice, Pore size: 260 Å ≥99.99%, sphérique 3 µm APS pour HPLC
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
45804.03 45804.06
45804.03EA 70.3 EUR InStock
45804.03 45804.06
Gel de silice, Pore size: 260 Å ≥99.99%, sphérique 3 µm APS pour HPLC
Gel de silice
Purity: 99.99+% CAS No.: 63231-67-4 Physical Form: S.A. 130m2/g, P.V. 0.90cc/g MDL No.: MFCD00011232
Formule: SiO₂
MW: 60,08 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011232
Numéro CAS: 63231-67-4
EINECS: 231-545-4
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité