Magnésium silicate ≥99% (base métaux)
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: FlorisilAcide silicique, sel de magnésium, activéAcide silicique, sel de magnésium
43807.30EA 618 EUR InStock
43807.30 43807.18
Magnésium silicate ≥99% (base métaux)
Magnésium silicate
Formule: MgO₃Si
MW: 100,38 g/mol
Point de fusion: 1910 °C
Densité: 3,21
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00078249
Numéro CAS: 1343-88-0
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité