Florisil® 100-200 mesh pour la chromatographie
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: Talc, Magnesium silicate, activated, Silicic acid magnesium salt, Florisil
B21870.0B B21870.30
B21870.0BEA 389 EUR InStock
B21870.0B B21870.30
Florisil® 100-200 mesh pour la chromatographie
Magnésium silicate
CAS No.: 1343-88-0 MDL No.: MFCD00078249
Formule: MgO₃Si
MW: 100,38 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00078249
Numéro CAS: 1343-88-0
EINECS: 215-681-1
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité