Florisil® pour la chromatographie
Fournisseur: LGC Standards PROMOCHEM
Synonyms: FlorisilAcide silicique, sel de magnésium, activéAcide silicique, sel de magnésium
PROOSC-4183-B005EA 183 EUR InStock
PROOSC-4183-B005
Florisil® pour la chromatographie
Magnésium silicate
Formule: MgO₃Si
MW: 100,38 g/mol
Numéro MDL: MFCD00078249
Numéro CAS: 1343-88-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité