Florisil® pour la chromatographie
Fournisseur: Roth Carl
Synonyms: Talc, Magnesium silicate, activated, Silicic acid magnesium salt, Florisil
0101.1 0101.2
ROTH0101.1EA 57.9 EUR InStock
ROTH0101.1 ROTH0101.2
Florisil® pour la chromatographie
Magnésium silicate
Formule: MgO₃Si
MW: 100,38 g/mol
Numéro MDL: MFCD00078249
Numéro CAS: 1343-88-0
EINECS: 215-681-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité