Florisil®, en poudre fine <200 mesh, Supelco®
Fournisseur: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
288705-250G 288705-1KG
288705-250GEA 102 EUR InStock
288705-250G 288705-1KG
Florisil®, en poudre fine <200 mesh, Supelco®
Magnésium silicate
Formule: MgO₃Si
Numéro MDL: MFCD00078249
Numéro CAS: 1343-88-0
EINECS: 215-681-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7185f1253a0288e3ff39ccac6243db3984fe6de6&vid=7ba8b51c22ac5608f10c5b1ec5b0df6942a86b2a&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité