Florisil® pour la chromatographie, Supelco®
Fournisseur: Merck
Synonyms: FlorisilAcide silicique, sel de magnésium, activéAcide silicique, sel de magnésium
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
46385-5KG-FEA 1680 EUR InStock
46385-5KG-F 46385-500G-F
Florisil® pour la chromatographie, Supelco®
Magnésium silicate
Formule: MgO₃Si
MW: 100,38 g/mol
Numéro MDL: MFCD00078249
Numéro CAS: 1343-88-0
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité