Florisil® pour analyse des résidus de pesticides
Fournisseur: LGC Standards PROMOCHEM
Synonyms: Talc, Magnesium silicate, activated, Silicic acid magnesium salt, Florisil
SC-4182-B005 SC-4182-S020
PROOSC-4182-B005EA 346 EUR InStock
PROOSC-4182-B005 PROOSC-4182-S020
Florisil® pour analyse des résidus de pesticides
Magnésium silicate
Formule: MgO₃Si
MW: 100,38 g/mol
Numéro MDL: MFCD00078249
Numéro CAS: 1343-88-0
EINECS: 215-681-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité