Florisil® pour analyse des résidus de pesticides
Fournisseur: Roth Carl
Synonyms: Talc, Magnesium silicate, activated, Silicic acid magnesium salt, Florisil
T201.1 T201.2
ROTHT201.1EA 132.5 EUR InStock
ROTHT201.1 ROTHT201.2
Florisil® pour analyse des résidus de pesticides
Magnésium silicate
Formule: MgO₃Si
MW: 100,38 g/mol
Numéro MDL: MFCD00078249
Numéro CAS: 1343-88-0
EINECS: 215-681-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité